Tlačiť
Manganese(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M2284-100G M2284-25G
SIALM2284-100GEA 218.21 EUR
SIALM2284-100G SIALM2284-25G
Manganese(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Manganese(III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁MnO₆
Teplota tavenia: 160 °C
Číslo MDL: MFCD00000023
Číslo CAS: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3