Tlačiť
Manganese(III) acetylacetonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Manganese (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (III), Manganese (III) 2,4-pentanedionate
12530.09 12530.18 12530.30
12530.09EA 53.27 EUR
12530.09 12530.18 12530.30
Manganese(III) acetylacetonate
Manganese(III) acetylacetonate
CAS No.: 14284-89-0 Molecular Formula: C15H21MnO6 Formula Weight: 352.24 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: ≈160° dec. MDL No.: MFCD00000023
Vzorec: C₁₅H₂₁MnO₆
Mw: 352.27
Teplota tavenia: ∼160 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000023
Číslo CAS: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3