Tlačiť
Manganese(III) acetylacetonate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Manganese (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (III), Manganese (III) 2,4-pentanedionate
343980050 343980250 343981000
ACRO343980050EA 25.64 EUR
ACRO343980050 ACRO343980250 ACRO343981000
Manganese(III) acetylacetonate 97%
Manganese(III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁MnO₆
Mw: 352.27
Teplota tavenia: 160 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000023
Číslo CAS: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96 %