Tlačiť
Manganese (II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (II), Manganese (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Manganese(II) bis(acetylacetonate), Manganese (II) 2,4-pentanedionate
M-Clarity™ quality level = MQ100
245763-100G 245763-5G
SIAL245763-100GEA 170.64 EUR
SIAL245763-100G SIAL245763-5G
Manganese (II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Manganese (II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄MnO₄
Mw: 253.16
Číslo MDL: MFCD00000022
Číslo CAS: 14024-58-9
EINECS: 237-858-2