Tlačiť
Manganese (II) acetylacetonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (II), Manganese (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Manganese(II) bis(acetylacetonate), Manganese (II) 2,4-pentanedionate
A18762.36 A18762.22 A18762.14
A18762.36EA 312.04 EUR
A18762.36 A18762.22 A18762.14
Manganese (II) acetylacetonate
Manganese (II) acetylacetonate
CAS No.: 14024-58-9 Molecular Formula: Mn(C5H7O2)2 Formula Weight: 253.16 Melting Point: 260-262° dec. MDL No.: MFCD00000022
Vzorec: C₁₀H₁₄MnO₄
Mw: 253.16
Teplota tavenia: 260…262 °C (rozkl.)
Hustota: 1.60
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000022
Číslo CAS: 14024-58-9
EINECS: 237-858-2