Manganese (II) acetylacetonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (II), Manganese (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Manganese(II) bis(acetylacetonate), Manganese (II) 2,4-pentanedionate
A18762.36
A18762.22
A18762.14
A18762.36EA
312.04
EUR
A18762.36
A18762.22
A18762.14
Manganese (II) acetylacetonate
Manganese (II) acetylacetonate
CAS No.: 14024-58-9
Molecular Formula: Mn(C5H7O2)2
Formula Weight: 253.16
Melting Point: 260-262° dec.
MDL No.: MFCD00000022
Vzorec:
C₁₀H₁₄MnO₄ Mw: 253.16 Teplota tavenia: 260…262 °C (rozkl.) Hustota: 1.60 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000022 Číslo CAS: 14024-58-9 EINECS: 237-858-2 |