Tlačiť
Chromium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chromium (III), Chromium (III) 2,4-pentanedionate, Chromium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
M-Clarity™ quality level = MQ200
202231-100G 202231-5G
SIAL202231-100GEA 78.91 EUR
SIAL202231-100G SIAL202231-5G
Chromium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Chromium(III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁CrO₆
Mw: 349.32
Teplota varu: 340
Teplota tavenia: 215.85
Hustota: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000015
Číslo CAS: 21679-31-2
EINECS: 244-526-0