Oxid molybdenový 99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11159.0B
A11159.18
A11159.30
A11159.0BEA
349.78
EUR
A11159.0B
A11159.18
A11159.30
Oxid molybdenový 99.5%
Oxid molybdenový
Purity: 99.5%
CAS No.: 1313-27-5
Molecular Formula: MoO3
Formula Weight: 143.94
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
Boiling Point: 1155° subl.
Merck Reference: 14,6239
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00003469
Vzorec:
MoO₃ Teplota varu: 1155 °C (subl.) Teplota tavenia: 795 °C Hustota: 4,692 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003469 Číslo CAS: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 OSN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6239 |