Oxid molybdenový ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Molybdenum trioxide
11837.22
11837.36
11837.A3
11837.22EA
98.68
EUR
11837.22
11837.36
11837.A3
Oxid molybdenový ≥99.95% (metals basis)
Oxid molybdenový
Purity: 99.95%
CAS No.: 1313-27-5
Molecular Formula: MoO3
Formula Weight: 143.94
Physical Form: Sublimed Powder
Density: 4.692
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
Boiling Point: 1155° subl.
Merck Reference: 14,6239
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00003469
Vzorec:
MoO₃ Mw: 143.94 Teplota varu: 1155 °C (subl.) Teplota tavenia: 795 Hustota: 4.692 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003469 Číslo CAS: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 OSN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6239 |