Tlačiť
Oxid chromitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
634239-100G 634239-25G
SIAL634239-100GEA 723.63 EUR
SIAL634239-100G SIAL634239-25G
Oxid chromitý, Sigma-Aldrich®
Oxid chromitý
Vzorec: Cr₂O₃
Teplota varu: 4000 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2435 °C
Hustota: 5,22 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010949
Číslo CAS: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247