Tlačiť
Molybdenum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
642452-10G 642452-2G
SIAL642452-10GEA 615.32 EUR
SIAL642452-10G SIAL642452-2G
Molybdenum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Molybdenum pentachloride
Vzorec: Cl₅Mo
Teplota varu: 268 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 194 °C
Hustota: 2,928 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003467
Číslo CAS: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
OSN: 2508
ADR: 8,III