Tlačiť
Molybdenum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
208353-100G 208353-25G
SIAL208353-100GEA 289.61 EUR
SIAL208353-100G SIAL208353-25G
Molybdenum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Molybdenum pentachloride
Vzorec: Cl₅Mo
Mw: 273.2
Teplota varu: 268
Teplota tavenia: 194
Hustota: 2.928 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003467
Číslo CAS: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
OSN: 2508
ADR: 8 III