Tlačiť
Molybdenum pentachloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197080100 197081000
ACRO197080100EA 81.03 EUR
ACRO197080100 ACRO197081000
Molybdenum pentachloride 95%
Molybdenum pentachloride
Vzorec: Cl₅Mo
Teplota varu: 268 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 194 °C
Hustota: 2,928 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003467
Číslo CAS: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
OSN: 2508
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Blue to green-black to black Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥94 %