Tlačiť
Tungsten(IV) carbide ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40502.18 40502.30
40502.18EA 92.66 EUR
40502.18 40502.30
Tungsten(IV) carbide ≥99% (metals basis)
Tungsten(IV) carbide
Purity: 99% CAS No.: 12070-12-1 Molecular Formula: WC Formula Weight: 195.86 Physical Form: -100+270 Mesh Powder Density: 15.63 Melting Point: 2870° Merck Reference: 14,9815 UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011464
Vzorec: CW
Teplota varu: 6000 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2870 °C
Hustota: 15,63
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011464
Číslo CAS: 12070-12-1
EINECS: 235-123-0
OSN: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,9815