Tlačiť
Tungsten carbide ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
41665.18 41665.30
41665.18EA 268.75 EUR
41665.18 41665.30
Tungsten carbide ≥99.5% (metals basis)
Tungsten carbide
Purity: 99.5% CAS No.: 12070-13-2 Molecular Formula: CW2 Formula Weight: 379.71 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 17.15 Appearance: Black Melting Point: ≈2800° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00801036
Vzorec: CW₂
Teplota varu: 6000 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼2800 °C
Hustota: 17,15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00801036
Číslo CAS: 12070-13-2
EINECS: 235-124-6
OSN: 3178
ADR: 4.1,III