Vanadium carbide ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12141.14
12141.22
12141.14EA
91.46
EUR
12141.14
12141.22
Vanadium carbide ≥99% (metals basis)
Vanadium carbide
Purity: 99%
CAS No.: 12070-10-9
Molecular Formula: VC (VC0.88 by X-Ray)
Formula Weight: 62.95
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00049698
Vzorec:
CV Teplota varu: 3900 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2810 °C Hustota: 5,77 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049698 Číslo CAS: 12070-10-9 EINECS: 235-122-5 OSN: 3178 ADR: 4.1,III |