Tantalum carbide ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tantalum(IV) carbide
12144.09
12144.18
12144.30
12144.09EA
102.29
EUR
12144.09
12144.18
12144.30
Tantalum carbide ≥99.5% (metals basis)
Tantalum carbide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12070-06-3
Molecular Formula: TaC
Formula Weight: 192.96
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 13.9
Appearance: Grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 3880°
Boiling Point: 5500°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011255
Vzorec:
CTa Teplota varu: 5500 °C Teplota tavenia: 3880 °C Hustota: 13,9 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011255 Číslo CAS: 12070-06-3 EINECS: 235-118-3 OSN: 3178 ADR: 4.1,III |