Tlačiť
Titanium(IV) oxide anatase ≥99.7% (metals basis), nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
45603.14 45603.22 45603.36
45603.14EA 139.19 EUR
45603.14 45603.22 45603.36
Titanium(IV) oxide anatase ≥99.7% (metals basis), nanopowder
Titanium(IV) oxide anatase
Vzorec: TiO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 1317-70-0
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 14,9472