Tlačiť
Hafnium dioxide ≥99.995% (metals basis excluding Zr) (max. 0,2% Zr)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45483.03 45483.06
45483.03EA 89.45 EUR
45483.03 45483.06
Hafnium dioxide ≥99.995% (metals basis excluding Zr) (max. 0,2% Zr)
Hafnium dioxide
Purity: 99.995%, CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Appearance: Off-white Odour: Odourless Melting Point: 2774° Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Vzorec: HfO₂
Teplota varu: 5400 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2774 °C
Hustota: 9,68
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003565
Číslo CAS: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588