Tlačiť
Titanium carbide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
636967-250G 636967-25G
SIAL636967-250GEA 2032.89 EUR
SIAL636967-250G SIAL636967-25G
Titanium carbide, Sigma-Aldrich®
Titanium carbide
Vzorec: CTi
Teplota varu: 4300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3067 °C
Hustota: 4,93 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00011268
Číslo CAS: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4