Tlačiť
Titanium carbide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
307807-100G 307807-500G
SIAL307807-100GEA 132.77 EUR
SIAL307807-100G SIAL307807-500G
Titanium carbide, Sigma-Aldrich®
Titanium carbide
Vzorec: CTi
Teplota varu: 4300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3067 °C
Hustota: 4,93 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00011268
Číslo CAS: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4