Titanium carbide, nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44922.14
44922.22
44922.06
44922.14EA
216.21
EUR
44922.14
44922.22
44922.06
Titanium carbide, nanopowder
Titanium carbide
CAS No.: 12070-08-5
Molecular Formula: CTi
Formula Weight: 59.91
Physical Form: 30-50nm APS Powder, S.A. 35-45m2/g
Density: 4.93
Appearance: Black
Melting Point: ca 3140°
Boiling Point: 4820°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011268
Vzorec:
CTi Teplota varu: 4820 °C Teplota tavenia: ∼ 3140 °C Hustota: 4,93 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011268 Číslo CAS: 12070-08-5 EINECS: 235-120-4 OSN: 3178 ADR: 4.1,III |