Tlačiť
Titanium carbide, nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44922.14 44922.22 44922.06
44922.14EA 216.21 EUR
44922.14 44922.22 44922.06
Titanium carbide, nanopowder
Titanium carbide
CAS No.: 12070-08-5 Molecular Formula: CTi Formula Weight: 59.91 Physical Form: 30-50nm APS Powder, S.A. 35-45m2/g Density: 4.93 Appearance: Black Melting Point: ca 3140° Boiling Point: 4820° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011268
Vzorec: CTi
Teplota varu: 4820 °C
Teplota tavenia: ∼ 3140 °C
Hustota: 4,93
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011268
Číslo CAS: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4
OSN: 3178
ADR: 4.1,III