Fosfid zinečnatý ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Trizinc diphosphide, Zinc phosphide
35664.02
35664.04
35664.09
35664.02EA
132.19
EUR
35664.02
35664.04
35664.09
Fosfid zinečnatý ≥99.9% (metals basis)
Fosfid zinečnatý
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-84-7
Molecular Formula: P2Zn3
Formula Weight: 258.10
Physical Form: Agglomerated Powder, 3mm & Down
Density: 4.55
Appearance: Gray
Odour: Characteristic
Melting Point: 420°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,10152
UN No.: 1714
MDL No.: MFCD00049631
Vzorec:
P₂Zn₃ Mw: 258.12 Teplota varu: 1100 °C Teplota tavenia: 420 Hustota: 4.55 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049631 Číslo CAS: 1314-84-7 EINECS: 215-244-5 OSN: 1714 ADR: 4.3 I Merck Index: 14,10152 |