Oxid zinečnatý substrate 10x10x0.5mm, polished one side 0001 orientation
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45486.KT
45486.KU
45486.KTEA
1153.63
EUR
45486.KT
45486.KU
Oxid zinečnatý substrate 10x10x0.5mm, polished one side 0001 orientation
Zinc oxide
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011109
Vzorec:
ZnO Teplota tavenia: 1975 °C Hustota: 5,61 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011300 Číslo CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-171-9 OSN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 13,10200 |