Tlačiť
Silver(I) hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Silver hexafluorophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
227722-10G 227722-1G
SIAL227722-10GEA 255.56 EUR
SIAL227722-10G SIAL227722-1G
Silver(I) hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Silver(I) hexafluorophosphate
Vzorec: AgF₆P
Mw: 252.83
Číslo MDL: MFCD00003415
Číslo CAS: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
OSN: 3260
ADR: 8 II