Tlačiť
Silver(I) hexafluorophosphate 98% -6 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Silver hexafluorophosphate
211120010 211120100 211120250
ACRO211120010EA 98.14 EUR
ACRO211120010 ACRO211120100 ACRO211120250
Silver(I) hexafluorophosphate 98% -6 mesh
Silver(I) hexafluorophosphate
Vzorec: AgF₆P
Mw: 252.83
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003415
Číslo CAS: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
OSN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey-beige Powder
Silver (Ag) ≥41.6 %