Tlačiť
Copper(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
C87851-100G C87851-25G C87851-500G
SIALC87851-100GEA 88.25 EUR
SIALC87851-100G SIALC87851-25G SIALC87851-500G
Copper(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄CuO₄
Teplota tavenia: 279…283 °C
Číslo MDL: MFCD00000016
Číslo CAS: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9