Tlačiť
Copper(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
514365-10G 514365-50G
SIAL514365-10GEA 85.84 EUR
SIAL514365-10G SIAL514365-50G
Copper(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄CuO₄
Teplota tavenia: 279…283 °C
Číslo MDL: MFCD00000016
Číslo CAS: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9