Copper(II) acetylacetonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14920.0B
A14920.18
A14920.22
A14920.0BEA
406.34
EUR
A14920.0B
A14920.18
A14920.22
Copper(II) acetylacetonate ≥98%
Copper(II) acetylacetonate
Purity: 98%
CAS No.: 13395-16-9
Molecular Formula: C10H14CuO4
Formula Weight: 261.76
Odour: Weak
Melting Point: ca 286° dec.
Boiling Point: 160°/10mm
Beilstein Reference: 4157957
MDL No.: MFCD00000016
Vzorec:
C₁₀H₁₄CuO₄ Teplota varu: 160 °C (10 mmHg) Teplota tavenia: ∼ 286 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000016 Číslo CAS: 13395-16-9 EINECS: 236-477-9 |