Tlačiť
Copper(II) acetylacetonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14920.0B A14920.18 A14920.22
A14920.0BEA 406.34 EUR
A14920.0B A14920.18 A14920.22
Copper(II) acetylacetonate ≥98%
Copper(II) acetylacetonate
Purity: 98% CAS No.: 13395-16-9 Molecular Formula: C10H14CuO4 Formula Weight: 261.76 Odour: Weak Melting Point: ca 286° dec. Boiling Point: 160°/10mm Beilstein Reference: 4157957 MDL No.: MFCD00000016
Vzorec: C₁₀H₁₄CuO₄
Teplota varu: 160 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: ∼ 286 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000016
Číslo CAS: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9