Tlačiť
Copper(II) acetylacetonate, hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
12535.14 12535.22 12535.36
12535.14EA 34.65 EUR
12535.14 12535.22 12535.36
Copper(II) acetylacetonate, hydrate
Copper(II) acetylacetonate
CAS No.: 13395-16-9 Molecular Formula: C10H14CuO4.xH2O Formula Weight: 261.76anhy Physical Form: Powder Odour: Weak Melting Point: 230° MDL No.: MFCD00000016
Vzorec: C₁₀H₁₄CuO₄
Mw: 261.76
Teplota tavenia: 230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000016
Číslo CAS: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9