Tlačiť
Copper(II) acetylacetonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
110651000 110650250 110655000
ACRO110651000EA 72.9 EUR
ACRO110651000 ACRO110650250 ACRO110655000
Copper(II) acetylacetonate 98%
Copper(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄CuO₄
Mw: 261.76
Teplota varu: 160 °C (9.8 mmHg)
Teplota tavenia: 245 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000016
Číslo CAS: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Blue to blue-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %