Tlačiť
2-Acetylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2´-Acetonaphthone, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, Methyl β-naphthyl ketone, 2-Acetonaphthone, 2'-Acetonaphthone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W272302-100G-K W272302-1KG-K
SIALW272302-100G-KEA 0 EUR
SIALW272302-100G-K SIALW272302-1KG-K
2-Acetylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
2-Acetylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀O
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 52…54 °C
Hustota: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004108
Číslo CAS: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
OSN: 3077
ADR: 9,III