Tlačiť
2-Acetylnaphthalene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2´-Acetonaphthone, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, Methyl β-naphthyl ketone, 2-Acetonaphthone, 2'-Acetonaphthone
158881000 158885000
ACRO158881000EA 50.94 EUR
ACRO158881000 ACRO158885000
2-Acetylnaphthalene 99%
2-Acetylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀O
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 53…56 °C
Hustota: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004108
Číslo CAS: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %