Tlačiť
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
N1607-100G N1607-500G
SIALN1607-100GEA 61.37 EUR
SIALN1607-100G SIALN1607-500G
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Vzorec: C₁₂H₆O₃
Teplota varu: 425 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 267…270 °C
Číslo MDL: MFCD00006925
Číslo CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2