1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13519.0B
A13519.18
A13519.30
A13519.0BEA
195.75
EUR
A13519.0B
A13519.18
A13519.30
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥97%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 81-84-5
Molecular Formula: C12H6O3
Formula Weight: 198.18
Melting Point: 269-273°
Beilstein Reference: 153190
Vzorec:
C₁₂H₆O₃ Teplota varu: 425 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 269…273 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006925 Číslo CAS: 81-84-5 EINECS: 201-380-2 |