Tlačiť
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
128141000 128145000 128140025
ACRO128141000EA 44.93 EUR
ACRO128141000 ACRO128145000 ACRO128140025
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 97%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Vzorec: C₁₂H₆O₃
Teplota varu: 425 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >269 °C
Teplota vzplanutia: 272 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006925
Číslo CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥269 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %