Tlačiť
Danzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
D2625-1G D2625-25G
SIALD2625-1GEA 115.92 EUR
SIALD2625-1G SIALD2625-25G
Danzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Danzylchlorid
Vzorec: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Teplota tavenia: 69…73 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003985
Číslo CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
OSN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02840