Tlačiť
Danzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
39220-1G-F 39220-50G-F 39220-5G-F
SIAL39220-1G-FEA 202.97 EUR
SIAL39220-1G-F SIAL39220-50G-F SIAL39220-5G-F
Danzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Danzylchlorid
Vzorec: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Teplota tavenia: 69…73 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003985
Číslo CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
OSN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02840