Danzylchlorid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
A13828.14
A13828.03
A13828.06
A13828.14EA
636.18
EUR
A13828.14
A13828.03
A13828.06
Danzylchlorid 96%
Danzylchlorid
Purity: 96+%
CAS No.: 605-65-2
Molecular Formula: C12H12ClNO2S
Formula Weight: 269.75
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 2217205
Merck Reference: 14,2814
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00003985
Vzorec:
C₁₂H₁₂ClNO₂S Teplota tavenia: 69…75 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00003985 Číslo CAS: 605-65-2 EINECS: 210-092-6 OSN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,2814 |