Tlačiť
Danzylchlorid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
115850010 115850050 115850250
ACRO115850010EA 96.67 EUR
ACRO115850010 ACRO115850050 ACRO115850250
Danzylchlorid 98%
Danzylchlorid
Vzorec: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Teplota tavenia: 71…74 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003985
Číslo CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
OSN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02840
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA