N,N-Dimethyl-1-naftylamin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
36438.AA
36438.AC
36438.AAEA
51.34
EUR
36438.AA
36438.AC
N,N-Dimethyl-1-naftylamin ≥99%
N,N-Dimethyl-1-naftylamin
Purity: 99%
CAS No.: 86-56-6
Molecular Formula: C10H7N(CH3)2
Formula Weight: 171.24
Physical Form: Liquid
Density: 1.039
Refractive Index: 1.6230
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 145-147°/12mm
Merck Reference: 14,3252
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003919
Vzorec:
C₁₂H₁₃N Teplota varu: 145…147 °C (12 mmHg) Hustota: 1,039 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003919 Číslo CAS: 86-56-6 EINECS: 201-682-4 OSN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,3252 |