Tlačiť
6-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
B21791.06 B21791.14
B21791.06EA 84.92 EUR
B21791.06 B21791.14
6-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥99%
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Purity: 99% CAS No.: 16712-64-4 Molecular Formula: C11H8O3 Formula Weight: 188.18 Melting Point: 248-250° Beilstein Reference: 2692084
Vzorec: C₁₁H₈O₃
Mw: 188.18
Teplota tavenia: 248…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060070
Číslo CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7