Tlačiť
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
347650050 347650250
ACRO347650050EA 83.72 EUR
ACRO347650050 ACRO347650250
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
Mw: 188.18
Teplota tavenia: 240…250 °C
Číslo MDL: MFCD00060070
Číslo CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 250 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %