3-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-Hydroxy-3-naphthoic acid
A19214.0B
A19214.30
A19214.0BEA
138.99
EUR
A19214.0B
A19214.30
3-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥98%
3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 92-70-6
Molecular Formula: C11H8O3
Formula Weight: 188.18
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 744100
Merck Reference: 14,4835
MDL No.: MFCD00004103
Vzorec:
C₁₁H₈O₃ Mw: 188.18 Teplota varu: 368 Teplota tavenia: 218…222 °C Teplota vzplanutia: 220 °C (428 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004103 Číslo CAS: 92-70-6 EINECS: 202-180-8 Merck Index: 13,04860 |