Tlačiť
2-Hydroxy-1-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H45809-250G H45809-5G
SIALH45809-250GEA 157.42 EUR
SIALH45809-250G SIALH45809-5G
2-Hydroxy-1-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
Mw: 188.18
Číslo MDL: MFCD00004009
Číslo CAS: 2283-08-1
EINECS: 218-919-2