Tlačiť
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
121601000 121605000
ACRO121601000EA 72.6 EUR
ACRO121601000 ACRO121605000
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde tech.
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Teplota varu: 192 °C (27 mmHg)
Teplota tavenia: >77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004005
Číslo CAS: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Moist powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥77 °C (on dry basis)
Water 25 to 60 % (K.F.)
HPLC ≥93 % (on dry basis)