Tlačiť
6-Bromo-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B73406-100G B73406-25G
SIALB73406-100GEA 341.76 EUR
SIALB73406-100G SIALB73406-25G
6-Bromo-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇BrO
Teplota varu: 200…205 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 128 °C
Číslo MDL: MFCD00004081
Číslo CAS: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0