Tlačiť
6-Bromo-2-naphthol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
107170250 107171000
ACRO107170250EA 81.43 EUR
ACRO107170250 ACRO107171000
6-Bromo-2-naphthol 97%
6-Bromo-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇BrO
Teplota varu: 200 - 205 °C (20 -rr)
Teplota tavenia: 125…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004081
Číslo CAS: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)