Tlačiť
1-Bromo-2-naphthol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromonaphthalen-2-ol, 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene
A18692.14 A18692.22
A18692.14EA 57.76 EUR
A18692.14 A18692.22
1-Bromo-2-naphthol ≥97%
1-Bromo-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 573-97-7 Molecular Formula: C10H7BrO Formula Weight: 223.08 Melting Point: 76-81° Beilstein Reference: 2044001
Vzorec: C₁₀H₇BrO
Teplota varu: 314 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 76…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003869
Číslo CAS: 573-97-7
EINECS: 209-363-1