Dicerium trisulphide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Cerium (III) sulphide, Cerous sulphide
41856.06
41856.14
41856.06EA
136.78
EUR
41856.06
41856.14
Dicerium trisulphide ≥99.9% (metals basis)
Dicerium trisulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12014-93-6
Molecular Formula: Ce2S3
Formula Weight: 376.43
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.02
Melting Point: 2100°
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00016007
Vzorec:
Ce₂S₃ Teplota tavenia: 2100 °C Hustota: 5,02 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016007 Číslo CAS: 12014-93-6 EINECS: 234-603-7 OSN: 3134 ADR: 4.3,III |