Tlačiť
Dicerium trisulphide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Cerium (III) sulphide, Cerous sulphide
41856.06 41856.14
41856.06EA 136.78 EUR
41856.06 41856.14
Dicerium trisulphide ≥99.9% (metals basis)
Dicerium trisulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 12014-93-6 Molecular Formula: Ce2S3 Formula Weight: 376.43 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.02 Melting Point: 2100° UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00016007
Vzorec: Ce₂S₃
Teplota tavenia: 2100 °C
Hustota: 5,02
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016007
Číslo CAS: 12014-93-6
EINECS: 234-603-7
OSN: 3134
ADR: 4.3,III