Tlačiť
Oxid neodymitý ≥99.997% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
13837.14 13837.22
13837.14EA 183.31 EUR
13837.14 13837.22
Oxid neodymitý ≥99.997% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid neodymitý
Purity: 99.997% CAS No.: 1313-97-9 Molecular Formula: Nd2O3 Formula Weight: 336.48 Physical Form: Powder Density: 7.24 Melting Point: 2272° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011134
Vzorec: Nd₂O₃
Mw: 336.48
Teplota varu: 3760
Teplota tavenia: 2272 °C
Hustota: 7.24
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011134
Číslo CAS: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,6450